Learn More
Fisherbrand™ Barreau d’agitation en PTFE avec anneau amovible
Offrent une agitation stable. Le barreau d’agitation en PTFE avec anneau amovible Fisherbrand™ est autoclavable et comprend un anneau de rotation.
Marque: Fisherbrand™ 001.17102
Description
- Garanti inerte et étanche
- Moulé de manière isostatique dans du PTFE pur, approuvé par la FDA
- Poli individuellement afin de rester propre plus longtemps
Spécification
Autoclavables | |
Blanc | |
102 x 16 x 16 mm | |
16mm | |
16 mm | |
1/boîte |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE | |
Récipients & cuves / agitateurs chauffants | |
Anneau en PTFE | |
102mm | |
Cylindrique |