Learn More
OHAUS™ Barreau d’agitation en PTFE
Barreau d’agitation en PTFE OHAUS™ pour l’agitation de volumes dans des récipients tels que des flacons et des tubes.
Marque:  OHAUS™ 30400149
Code produit. 15712569
  • 46.15€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fabriqué en PTFE
  • Ce barreau d’agitation de 10 cm comprend un anneau de rotation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Blanc
7 cm
Spinbar
Spinbar de 7 cm en PTFE
PTFE