Learn More
Bohlender™ Gaines PTFE
Marque: Bohlender™ H933-14
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
PTFE | |
–200 à 250°C | |
Manchettes |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bohlender™ Gaines PTFE > Matériau : PTFE
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu