Learn More
Cowie Technology™ Manchon à paroi épaisse en PTFE, longueur B pour l’Europe
S’insère entre les joints standard en verre rodé pour éviter l’utilisation de graisse. Le manchon à paroi épaisse en PTFE de longueur B pour l’Europe convient aux applications à vide élevé.
15.25€ - 34.88€
Spécification
Type Rigide
À utiliser avec (application) Évite l’adhérence, élimine l’utilisation de graisse
À utiliser avec (équipement) Bouchons de connexion en verre
Matériau PTFE
Plage de températures (métrique) –200 à +280°C
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Numéro du joint conique standard Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Numéro du joint conique standard Prix Quantité et disponibilité  
12348029
Afficher les documents
Cowie Technology™
020.014
14/23
34.88€
5 pièces
Expédition estimée: 28-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10447251
Afficher les documents
Cowie Technology™
020.034
34/35
15.25€
1 pièce
Expédition estimée: 23-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10452921
Afficher les documents
Cowie Technology™
020.045
45/40
18.95€
1 pièce
Expédition estimée: 28-05-2025
Description
Fabriqué en PTFE avec un épaulement important pour une manipulation aisée et une construction générale robuste pour une utilisation répétée.
  • Joint à déclenchement automatique pour éviter toute adhérence
  • Adapté à un vide poussé grâce à l’utilisation de bagues d’étanchéité trapézoïdales transversales sur les surfaces de contact
  • Pour une utilisation jusqu’à 280°C (540°F)
  • Débit de fuite : < 1 x 10-4  torr, litre, sec-1
  • Élimine le besoin de graisse
  • Les manchons sont inertes
Spécification
Spécification
Rigide
Bouchons de connexion en verre
–200 à +280°C
Évite l’adhérence, élimine l’utilisation de graisse
PTFE
0,5mm
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cowie Technology™ Manchon à paroi épaisse en PTFE, longueur B pour l’Europe