Learn More
Bochem™ Forceps à pointe tranchante avec broche de guidage
Avec broche de guidage pour aider à maintenir les pointes alignées.
30.20€ - 31.00€
Spécification
Type de pointe | Sharp |
---|---|
Nb par paquet | 1/boîte |
Matériau | Acier inox |
Type de produit | Forceps |
Finition | Revêtement en PTFE |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10587882
|
Bochem™
1812 |
145 mm |
31.00€
1 pièce |
N/A | |||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
10642502
|
Bochem™
1811 |
130 mm |
30.20€
1 pièce |
N/A | ||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
Description
- En acier inox revêtu de PTFE
- Pointes tranchantes pour une excellente précision
Spécification
Sharp | |
Acier inox | |
Revêtement en PTFE |
1/boîte | |
Forceps | |
Broche de guidage |