Learn More
Bohlender™ Bouchons à vis en PTFE
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Filetage 45 GL
Description
Bouchon GL32 à 45
• Température max. 180°C
• Inerte chimiquement et anti-adhérent
• Bouchon PTFE
• Température max. 180°C
• Inerte chimiquement et anti-adhérent
• Bouchon PTFE
Spécification
Spécification
À utiliser avec (application) | Pour la fermeture des flacons et récipients avec filetages GL |
Comprend | Moletage pratique |
Matériau | PTFE |
Quantité | 1Pack |
Plage de températures (métrique) | ndash;50 à 250deg;C |
Type de produit | Bouchon à vis |
À utiliser avec (équipement) | Filetage 45 GL |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bohlender™ Bouchons à vis en PTFE >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu