Learn More
Bohlender™ Roulements pour agitateurs en verre PTFE et PPS
Adaptés à l’utilisation sous vide, ces roulements sont parfaits pour les arbres d’agitateurs en acier inoxydable et en verre.
Marque: Bohlender™ C425-06
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Résistance à une plage de température comprise entre −15° et +200°C
- Résistance chimique universelle
- Conformité FDA
- Combinaison d’une pièce en verre borosilicate avec joint rodé, d’un guide d’arbre intérieur en PTFE avec joint spécial intégré et d’un bouchon à vis GL en PPS.
- Joint spécial composé de PTFE et joint torique en FPM qui est comprimé par un bouchon à vis GL, filetage 25
- Assure une bonne étanchéité de l’arbre de l’agitateur
- Le joint peut être remplacé lorsqu’il est usé
Spécification
Longueur totale de 90 mm | |
EU NS 29/32 | |
Axes d’agitateur de 6 mm |
Roulements pour agitateurs en verre | |
Bouchon à vis GL 25 |