Learn More
Fisherbrand™ Sonde de température à résistance au platine en PTFE, 9 mm de diamètre
Les sondes de température à résistance au platine en PTFE Fisherbrand™ associent les propriétés exceptionnelles du PTFE à la fiabilité et à la précision des thermomètres à résistance au platine. Tous les composants sont entièrement encapsulés en PTFE pur. Le corps a un noyau en acier inox pour la rigidité, mais peut être plié.
Marque:  Fisherbrand™ 500.600.1.2
Code produit. 16236111
  • 125.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Capteur, PRT100 classe A. TCR = 3850 ppm/°C.
  • Câble, 4 fils ; 2 fils rouges, 2 fils blancs, PFA isolé avec gaine de protection PFA blanc
  • Câble fusionné au corps
  • Réponse : 50 %, 6-14 secondes.
  • Avec ferrule à pression
  • Fourni sans bouchon
  • Inerte et non contaminant
  • Résistant à la pression
  • Plage de températures de -180°C à +280°C
Spécification
Spécification
Sonde de température à résistance en platine PTFE de Fisherbrandtrade;
1
50 %, 6 à 14 s
600 x 9 mm
9 mm
PTFE avec capteur PRT100
PRT100 classe A. TCR = 3850 ppmC
-180°C à +280°C
2 m (câble)