Learn More
Fisherbrand™ Sonde de température à résistance au platine en PTFE, 8 mm de diamètre
Les sondes de température à résistance au platine en PTFE Fisherbrand™ associent les propriétés exceptionnelles du PTFE à la fiabilité et à la précision des thermomètres à résistance au platine. Tous les composants sont entièrement encapsulés en PTFE pur. Le corps a un noyau en acier inox pour la rigidité, mais peut être plié.
Marque: Fisherbrand™ 500.300.1.2
Description
- Capteur, PRT100 classe A. TCR = 3850 ppm/°C.
- Câble, 4 fils ; 2 fils rouges, 2 fils blancs, PFA isolé avec gaine de protection PFA blanc
- Câble fusionné au corps
- Réponse : 50 %, 6-14 secondes.
- Avec ferrule à pression
- Fourni sans bouchon
- Inerte et non contaminant
- Résistant à la pression
- Plage de températures de -180°C à +280°C
Spécification
Sonde de température à résistance en platine PTFE de Fisherbrandtrade; | |
1 | |
50 %, 6 à 14 s | |
300 x 8 mm | |
8 mm |
PTFE avec capteur PRT100 | |
PRT100 classe A. TCR = 3850 ppmC | |
–180deg;C à +280deg;C | |
2 m (câble) |