Learn More
Fisherbrand™ Sonde de température à résistance au platine en PTFE, 7 mm de diamètre
Les sondes de température à résistance au platine en PTFE Fisherbrand™ associent les propriétés exceptionnelles du PTFE à la fiabilité et à la précision des thermomètres à résistance au platine. Tous les composants sont entièrement encapsulés en PTFE pur. Le corps a un noyau en acier inox pour la rigidité, mais peut être plié.
86.35€ - 128.00€
Spécification
Description | Sonde de température à résistance en platine PTFE de Fisherbrandtrade; |
---|---|
Matériau | PTFE avec capteur PRT100 |
Quantité | 1 |
Types de capteur | PRT100 classe A. TCR = 3850 ppmC |
Temps de réponse | 50 %, 6 à 14 s |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16236071
|
Fisherbrand™
500.100.1.2 |
100 x 7 mm | 2 m (câble) |
86.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16246071
|
Fisherbrand™
500.100.1.4 |
100 x 7 mm | 4 m (câble) |
107.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16256071
|
Fisherbrand™
500.100.1.5 |
100 x 7 mm | 5 m (câble) |
117.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16216081
|
Fisherbrand™
500.200.1.2 |
200 x 7 mm | 2 m (câble) |
92.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16226081
|
Fisherbrand™
500.200.1.3 |
200 x 7 mm | 3 m (câble) |
102.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16236081
|
Fisherbrand™
500.200.1.4 |
200 x 7 mm | 4 m (câble) |
113.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16246081
|
Fisherbrand™
500.200.1.5 |
200 x 7 mm | 5 m (câble) |
123.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16296091
|
Fisherbrand™
500.307.1 |
300 x 7 mm | 1 m (câble) |
87.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16206101
|
Fisherbrand™
500.307.1.2 |
300 x 7 mm | 2 m (câble) |
97.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16216101
|
Fisherbrand™
500.307.1.3 |
300 x 7 mm | 3 m (câble) |
108.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16226101
|
Fisherbrand™
500.307.1.4 |
300 x 7 mm | 4 m (câble) |
118.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16236101
|
Fisherbrand™
500.307.1.5 |
300 x 7 mm | 5 m (câble) |
128.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Capteur, PRT100 classe A. TCR = 3850 ppm/°C.
- Câble, 4 fils ; 2 fils rouges, 2 fils blancs, PFA isolé avec gaine de protection PFA blanc
- Câble fusionné au corps
- Réponse : 50 %, 6-14 secondes.
- Avec ferrule à pression
- Fourni sans bouchon
- Inerte et non contaminant
- Résistant à la pression
- Plage de températures de -180°C à +280°C
Spécification
Sonde de température à résistance en platine PTFE de Fisherbrandtrade; | |
1 | |
50 %, 6 à 14 s | |
7 mm |
PTFE avec capteur PRT100 | |
PRT100 classe A. TCR = 3850 ppmC | |
–180deg;C à +280deg;C |