Learn More
Fisherbrand™ Sonde de température à résistance au platine en PTFE, 6 mm de diamètre
Les sondes de température à résistance au platine en PTFE Fisherbrand™ associent les propriétés exceptionnelles du PTFE à la fiabilité et à la précision des thermomètres à résistance au platine. Tous les composants sont entièrement encapsulés en PTFE pur. Le corps a un noyau en acier inox pour la rigidité, mais peut être plié.
75.80€ - 122.00€
Spécification
Description | Sonde de température à résistance en platine PTFE de Fisherbrandtrade; |
---|---|
Matériau | PTFE avec capteur PRT100 |
Types de capteur | PRT100 classe A. TCR = 3850 ppmC |
Plage de températures (métrique) | –180deg;C à +280deg;C |
Largeur (métrique) | 6 mm |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16266071
|
Fisherbrand™
500.106.1 |
100 x 6 mm | 1 m (câble) |
75.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16276071
|
Fisherbrand™
500.106.1.2 |
100 x 6 mm | 2 m (câble) |
85.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16286071
|
Fisherbrand™
500.106.1.3 |
100 x 6 mm | 3 m (câble) |
95.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16296071
|
Fisherbrand™
500.106.1.4 |
100 x 6 mm | 4 m (câble) |
106.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16206081
|
Fisherbrand™
500.106.1.5 |
100 x 6 mm | 5 m (câble) |
116.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16256081
|
Fisherbrand™
500.206.1 |
200 x 6 mm | 1 m (câble) |
81.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16266081
|
Fisherbrand™
500.206.1.2 |
200 x 6 mm | 2 m (câble) |
91.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16276081
|
Fisherbrand™
500.206.1.3 |
200 x 6 mm | 3 m (câble) |
102.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16286081
|
Fisherbrand™
500.206.1.4 |
200 x 6 mm | 4 m (câble) |
112.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16296081
|
Fisherbrand™
500.206.1.5 |
200 x 6 mm | 5 m (câble) |
122.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Capteur, PRT100 classe A. TCR = 3850 ppm/°C.
- Câble, 4 fils ; 2 fils rouges, 2 fils blancs, PFA isolé avec gaine de protection PFA blanc
- Câble fusionné au corps
- Réponse : 50 %, 6-14 secondes.
- Avec ferrule à pression
- Fourni sans bouchon
- Inerte et non contaminant
- Résistant à la pression
- Plage de températures de -180°C à +280°C
Spécification
Sonde de température à résistance en platine PTFE de Fisherbrandtrade; | |
PRT100 classe A. TCR = 3850 ppmC | |
6 mm |
PTFE avec capteur PRT100 | |
–180deg;C à +280deg;C |