Learn More
Bohlender™ Distributeurs multiples en PTFE avec joint rodé
Pour une utilisation dans des applications telles que l’aspiration ou l’insertion de liquides, de tubulures, de sondes dans des récipients avec une ouverture de joint rodé.
Marque: Bohlender™ D620-08
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Résistance à des températures allant de −200°C à +250°C
- Résistance chimique universelle
- Conformité FDA
- Autoclavables à 121°C
- Compatible avec le vide
- Entièrement en PTFE
- Avec joint rodé de taille 29/32 et deux raccords filetés GL
- Écrou spécial intégré pour un déverrouillage facile du joint rodé
- Transfert de liquide sans contamination
- Dia. ext. max. des tubes 8 mm, col GL de 14
Spécification
Autoclavable | |
Blanc | |
PTFE | |
Pour flacons avec joint rodé NS 29/32 | |
Deux cols | |
Col GL 14 |
FDA | |
Pour un dia. ext. de tube max2 x 8 mm | |
Transfert de liquide | |
Écrou spécial intégré | |
-200°C à +250°C |