Learn More
Fisherbrand™ Barreau d’agitation magnétique en PTFE, baguette simple
Conçus pour être utilisés avec les récipients en forme de tube, très efficaces en tant qu’agitateurs à usage général. L’un des côtés des agitateurs magnétiques revêtus de PTFE présente une tête cruciforme.
Marque: Fisherbrand™ 001.1160.1
Description
- Agitateur magnétique stable à usage général
- Conçu pour être utilisé avec les récipients en forme de tube, très efficace en tant qu’agitateur polyvalent
- Autoclavable
Spécification
Autoclavables | |
Blanc | |
Récipients & cuves / agitateurs chauffants | |
60 mm |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE | |
17 mm | |
2/boîte |