Learn More
Cowie Technology™ Adaptateur à joint en PTFE
Crée un vide poussé avec des bagues d’étanchéité, ce qui annule le besoin de graisse. L’adaptateur pour joint en PTFE Cowie Technology™ est autoclavable et réutilisable.
9.75€ - 38.70€
Spécification
Type de produit | Adaptateurs pour joint en PTFE |
---|---|
Quantité | 1/boîte |
Code produit | Marque | Numéro du joint conique standard | Taille du cône | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Numéro du joint conique standard | Taille du cône | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10782793
|
Cowie Technology™
021.1924 |
19/26 | 29/32 |
14.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10591242
|
Cowie Technology™
021.1014 |
10/19 | 14/23 |
9.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10531632
|
Cowie Technology™
021.1424 |
10/19 | 24/29 |
14.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11393010
|
Cowie Technology™
021.02945 |
29/42 | 45/50 |
32.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11303020
|
Cowie Technology™
021.03445 |
35/45 | 45/50 |
38.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Fabriqués en PTFE avec un épaulement important pour une manipulation aisée et de structure globale robuste pour une utilisation répétée. Les manchons rigides et adaptateurs sont inertes, utilisables à 280°C (environ) et résistent à un vide poussé. Le vide poussé est obtenu à l’aide de bagues d’étanchéité trapézoïdales transversales sur les surfaces en contact. Pour un système de vide poussé ne nécessitant pas de graisse, utilisez des joints standard en verre rodé.Spécification
Adaptateurs pour joint en PTFE | |
1/boîte |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cowie Technology™ Adaptateur à joint en PTFE