Learn More
Merck Fluoropore™ Membrane Filters, 3 μm
Hydrophobic membrane with laminated backing for easier handling
Marque: Merck FSLW03700
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Membrane hydrophobe avec dos laminé pour faciliter la manipulation
Notre membrane Fluoropore™ est une membrane en polymère polytétrafluoroéthylène (PTFE) hydrophobe liée à un support en polyéthylène haute densité pour améliorer les caractéristiques de manipulation du filtre pour des applications normales. Les membranes Fluoropore™ offrent une compatibilité chimique étendue, avec des débits et une cohérence élevés. (Veuillez noter que les références catalogue contenant in.FHUP in. sont non laminées ou produites sans support.)Applications : Membrane Fluoropore™ : Clarification d’acides, de bases et de solvants ; surveillance de l’air ; filtrage et ventilation des gaz ; spectroscopie UVSpécification
20 L/min./cm2 | |
≥ 0,1 bar, air avec méthanol | |
Filtre à tamis | |
3,0 μm, 85 % | |
FSLW | |
Présentent une large compatibilité chimique avec les acides, bases et solvants | |
Lot de 100 | |
130°C | |
Membranes filtrantes | |
37 mm |
Non autoclavable | |
Blanc | |
PTFE | |
Non stérile | |
286 mL/min x cm2 | |
Hydrophobe | |
unie | |
150 µm | |
Hydrophobe | |
37 mm |