Learn More
DWK Life Sciences Connexion de flexible en PTFE, avec scellage en silicone (VMQ), complet avec bouchon à visser PBT, droit
Pour la fermeture sûre des flexibles.
102.00€ - 169.00€
Code produit | Marque | Numéro du joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Numéro du joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10376272
|
DWK Life Sciences
286230005 |
GL 14 |
102.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10561293
|
DWK Life Sciences
286230202 |
GL 18 |
116.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15273428
|
DWK Life Sciences
286230408 |
GL 25 |
169.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Par le biais d'olives en plastique, qui seront vissées avec un bouchon vissé à l'aide d'un perçage sur un filetage en verre, les flexibles peuvent être connectés de façon sûre aux équipements de laboratoire.Olives en plastique PTFE pour une utilisation lors d'exigences élevées en résistance thermique et chimique.- Les olives en flexible permettent la connexion de flexibles aux dispositifs de laboratoire
Spécification
10/boîte | |
Droit |