Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Manchon avec joint rodé en PTFE sans collier
Inserts between standard ground glass joints to eliminate the use of grease. Lenz Laborglasinstrumente™ Disposable Ground Joint Sleeves, PTFE provide outstanding chemical resistance at operating temperatures from -200 to +260°.
Marque:  Lenz Laborglasinstrumente™ 01101529
Code produit. 10541775
  • 72.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 16-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • 50 µm d’épaisseur
  • Simplifie l’utilisation des clips d’assemblage
  • S’adapte comme une seconde peau sans ajouter de grosseur
Spécification
Spécification
PTFE
10/boîte
NS 29/32
Manchon avec joint rodé
–200 à 260°C