Learn More
Kartell™ Revêtement pour cônes en verre
Fabrication en PTFE pour une résistance aux températures élevées et aux produits chimiques Le revêtement Kartell™ pour les cônes en verre est spécialement conçu pour empêcher les joints en verre usinés de se coincer.
Marque: Kartell™ 0103800
Description
- Conçus pour empêcher les joints en verre usinés de se coincer
- Conformes à la norme DIN 12242
- Adapté aux denrées alimentaires
Spécification
DIN 12242 | |
PTFE | |
Joint en verre | |
10/boîte |
Revêtement de manchon avec joint rodé | |
12 mm | |
Empêche les joints en verre de se coincer | |
Taille du cône : 14/23 |