Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ PTFE Ground Joint Sleeve with Grip Collar
27.24€ - 32.07€
Spécification
Matériau | PTFE |
---|---|
Type de produit | Manchon avec joint rodé |
Quantité | 1/boîte |
Plage de températures (métrique) | –200 à 260°C |
Code produit | Marque | Numéro du joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Numéro du joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10072983
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01101719 |
NS 19/26 |
27.24€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10804541
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01101729 |
NS 29/32 |
30.74€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10894531
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01101714 |
NS 14/23 |
32.07€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
PTFE | |
Manchon avec joint rodé | |
1/boîte | |
–200 à 260°C |