Learn More
Cowie Technology™ Capsule d’évaporation à forme plate en PTFE avec bec verseur
Avec bec verseur pour faciliter le versement. La capsule d’évaporation plate avec bec verseur en PTFE est disponible en plusieurs formats.
Marque: Cowie Technology™ 006.1180.1
Description
- Moulage isostatique en PTFE pur
- Résistante aux produits chimiques et inerte
- Finition interne très lisse
- Utilisable à 280°C
- Bec verseur moulé facilitant le versement
Spécification
6 fl oz. | |
180 ml | |
Rond | |
Bec verseur | |
–200 à +280°C | |
130 mm |
Plat | |
PTFE | |
Capsule d’évaporation | |
Lisse | |
22 mm |