Learn More
Sampling Systems™ Louche en PTFE
Idéal pour l’obtention d’échantillons de surface à partir d’une large gamme de liquides. Les louches en PTFE Sampling Systems™ sont rapides et faciles à utiliser.
Marque: Sampling Systems™ 5100A-100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le PTFE est très durable et résiste aux attaques chimiques
- Pièces de contact du produit en PTFE
- Tiges d’extension à visser pour augmenter la longueur de la poignée
- Adapté à des températures jusqu’à 280°C (400°F)
Spécification
Louche | |
Amovible | |
Liquide d’échantillonnage | |
55 mm |
PTFE | |
100 mL | |
Jusqu’à 280°C | |
600 mm |