Learn More
Jenway™ Sonde de compensation automatique de température revêtue de PTFE pour une utilisation avec des échantillons corrosifs / agressifs
Sonde de compensation automatique de température (ATC) utilisée avec les pH-mètres Jenway.
Marke: Jenway™ 16158-30
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- À utiliser avec les modèles de pH-mètres 3510, 3520 et 3540
- Sonde de compensation automatique de température à utiliser avec des échantillons corrosifs et agressifs
Spezifikation
Revêtement en PTFE | |
À utiliser avec des échantillons corrosifs / agressifs |