Learn More
Fisherbrand™ Tube à essai à centrifuger en PTFE
Description
- En PTFE
- Finition interne lisse
- Utilisable à 280°C
- Disponible en fond conique et rond
- Avec rebord
Spécification
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
13 mL | |
Racks pour tubes à essai en PTFE | |
Autoclavable | |
Non | |
Non |
Blanc | |
PTFE | |
1 | |
Conique | |
16 mm | |
Tubes à essai à centrifuger |