Learn More
Fisherbrand™ Bécher en PTFE avec bec verseur
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2 000 ml
5 000 ml
Spécification
Spécification
Couleur | Blanc |
Diamètre (métrique) externe | 59 mm |
Diamètre (métrique) supérieur | 59 mm |
Capacité (métrique) | 150 ml |
Matériau | PTFE (polytétrafluoroéthylène) |
Hauteur (métrique) | 69 mm |
Température (métrique) de fonctionnement max. | 280°C |
Type | Bécher |
Autoclavable | Autoclavable |
Jetable | N° |