Learn More
Fisherbrand™ Arbre d’agitateur à hélice en forme d’ancre en PTFE
À utiliser avec les guides d’arbre pour mélanger des substances à haute viscosité à des vitesses plus lentes. Les arbres d’agitateur à ancre en PTFE sont dotés d’un noyau en acier inox.
Marque: Fisherbrand™ 005.0375.12.2
Description
Les agitateurs à arbre en PTFE ont une conception unique entièrement moulée et sont dotés d’un rotor moulé sur un arbre de transmission renforcé en acier entièrement recouvert de PTFE.- Résistants aux produits chimiques, inertes et sans fuite
- Faciles à nettoyer
- Absence de contamination croisée
- Incassables.
- Ne raie pas
- À utiliser à des températures allant jusqu’à environ 280°C
- Les modèles avec arbre exposé (EX) sont dotés d’un noyau en acier inox avec une extrémité exposée pour une fixation plus rigide de l’entraînement du mandrin
- Pour mélanger des substances à haute viscosité à des vitesses plus lentes
Spécification
140 mm | |
Guide de l’agitateur universel | |
750 mm (EX) | |
-200°C à +280°C |
12 mm | |
Mélange | |
1 de chaque | |
Agitateur à ancre avec arbre en PTFE et agitateur avec arbre en PTFE extrémité exposée |