Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Rubans adhésifs en PTFE
This PTFE Adhesive Tape provides excellent electrical and thermal operating characteristics.
Marque:  Cole-Parmer™ Essentials 08277-03
Code produit. 11745808
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Temperature range is -99°F to +500°F (-73°C to +260°C).
  • PTFE film (5 mil thick) features silicone adhesive backing.
  • Use this tape to provide a nonstick, chemically inert surface or wrap.
Spécification
Spécification
Peel and Stick
Tape
Tape
1 Ea.
-73°C à +260°C
0.127 mm
36 yd.
1 in
PTFE
PTFE
Non stérile
-99°F to +500°F
5 mil
32.9 m x 2.54 cm (36 yd. x 1 in.)
32.9 m
2.54 cm