Learn More
Poulten & Graf GmbH Adaptateur en PTFE pour distributeur avec filetage FORTUNA™
Agrémentez votre distributeur FORTUNA™ d’un adaptateur offrant une sélection de filetages. L’adaptateur en PTFE Poulten & Graf GmbH pour distributeur avec filetage FORTUNA™ permet aux récipients plus petits d’être disposés sur la partie supérieure du réservoir existant.
18.35€ - 53.95€
Spécification
Type de produit | Adaptateurs pour distributeurs OPTIFIX et POLYFIX |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Couleur | Blanc |
Description | Adapters for OPTIFIX and POLYFIX dispensers |
Matériau | PTFE |
Code produit | Marque | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10575532
|
Poulten & Graf GmbH
101 09128 |
GL 28 |
53.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10311562
|
Poulten & Graf GmbH
101 09130 |
GL 30 |
53.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10529222
|
Poulten & Graf GmbH
101 09036 |
GL 36 |
18.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Convient au distributeur OPTIFIX et POLYFIX
- En PTFE (Teflon™)
- Adaptateur avec filetages
- Peut être utilisé avec les acides et les solutions alcalines qui n’attaquent pas le PP
Spécification
Adaptateurs pour distributeurs OPTIFIX et POLYFIX | |
Blanc | |
PTFE | |
1 |
Autoclavables | |
Adapters for OPTIFIX and POLYFIX dispensers | |
Distributeurs OPTIFIX et POLYFIX |