Learn More
RETSCH Adaptateurs en PTFE
356.16€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10641414
|
RETSCH
22.008.0005 |
Pour 5 flacons de réaction de 1,5 et 2 ml |
356.16€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10677313
|
RETSCH
22.008.0006 |
Pour 10 flacons de réaction de 0,2 ml |
356.16€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Support PTFE pour désintégration cellulaire• Jusqu'à 20 désintégrations simultanées
• Pour la désintégration des micro-organismes, bactéries et cellules pour extraction d'ADN: temps de broyage extrêmement court, limitant l'échauffement de l'échantillon
• S'effectue à l'aide de billes de verre (sans plomb) dans des tubes stériles à usage unique permettant de transférer, et centrifuger le broyat cellulaire sans changement de contenant
• Diamètre optimum des billes environ 0,3mm pour les bactéries et 0,5 à 0,7mm pour les levures
• Billes inox pour le broyage de tissus
• Support pour 5 tubes 1,5 ou 2mL, φ 8 ou 11mm
• Pourmm 200,mm 400
• Accessoires obligatoires billes.
Spécification
Adaptateur | |
PTFE |