Learn More
DWK Life Sciences Adaptateur en PTFE DURAN™, raccord rodé standard 45/40 - GL 45, avec joint EPDM
L’adaptateur en PTFE DURAN™ complète l’appareil de filtration DURAN™, ce qui permet de filtrer directement dans un flacon de laboratoire DURAN™ Pressure Plus+.
Marque:  DWK Life Sciences 294001207
Code produit. 15393094
  • 148.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
L’une des méthodes de séparation les plus importantes dans un laboratoire est la filtration, utilisée pour séparer ou nettoyer différents milieux. Cette méthode de travail nécessite des filtres dont la taille et la porosité sont sélectionnées en fonction de l’application. Les entonnoirs Buechner sont des cylindres disposant d’un plateau perforé à larges pores intégré. Sans papier filtre supplémentaire, seule la filtration grossière est possible. Les entonnoirs Buechner peuvent également être utilisés pour la filtration sous vide. Le vide appliqué accélère la filtration.
  • Filtration directe dans un flacon de laboratoire DURAN™ Pressure Plus+
  • Réduction du risque de contamination, car aucune étape de remplissage supplémentaire n’est nécessaire
  • L’adaptateur en PTFE DURAN™ associe le raccord rodé NS 45/40 de l’appareil de filtration avec le filetage à vis GL 45 des flacons de laboratoire DURAN™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
oui
53 mm
1 de chaque
Filtration ; comme un vide est créé dans le flacon pendant la filtration, l’utilisation du flacon de laboratoire DURAN™ pressure plus+ est recommandée
EPDM, PTFE