man
Test
chevron-down
Choisir la langue
English
French
Search
Suivi de commande
Commande rapide
Support
Se connecter
chevron-down
chevron-down
Learn More
Home
Products
Étuves et fours
Fours
Thermocouples et accessoires pour fours
Elpro Messtechnik™ Sondes thermoplastiques en PT100
Imprimer
Elpro Messtechnik™ Sondes thermoplastiques en PT100
Voir les offres promotionnelles ci-dessous
Documents
Product Certifications
Description
Description
Sonde Pt100 ABS -80 à +105°C
• φ 5 x 20mm
• Inclus avec câble de 3 mètres sans connecteur
Documents
Product Certifications
Haut de la page