Learn More
BINDER™ Capteur de température Pt 100
S’utilise avec : KB 720, KB 240, KB 400
Marque:  BINDER™ 8012-1079
Code produit. 16474059
  • 911.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Flexible
  • Capteur supplémentaire
  • Intérieur
Spécification
Spécification
Capteur de température Pt 100 - Pt 100 flexible supplémentaire, intérieur, pour l’affichage de la température sur l’écran de l’unité
Chambres BINDER KB 720, KB 240, KB 400
Accessoire, capteur de température