Learn More
BINDER™ Capteur de température Pt 100
S’utilise avec : KB 53, KB 115
Marque:  BINDER™ 8012-1078
Code produit. 16464059
  • 759.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Flexible
  • Capteur supplémentaire
  • Intérieur
Spécification
Spécification
Capteur de température Pt 100 - Pt 100 flexible supplémentaire, intérieur, pour l’affichage de la température sur l’écran de l’unité
Chambres BINDER KB 53, KB 115
Accessoire, capteur de température