Learn More
PRRC1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | PRRC1 |
---|---|
Concentration | 0.3 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16825895
|
Proteintech
27887-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16815895
|
Proteintech
27887-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
PRRC1 gene ontology annotations related to this gene include activation of protein kinase A activity.Spécification
PRRC1 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human | |
Q3UPH1, Q96M27 | |
133619, 73137 | |
PRRC1 Fusion Protein Ag27349 | |
Primary | |
-20°C | |
PRRC1 |
0.3 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
proline rich coiled coil 1, Protein PRRC1, PRRC1 | |
Prrc1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |