Learn More
PRPF18 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Marque: Abnova H00008559-T01.100uL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Western Blotting
Spécification
293T | |
PRPF18 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) | |
37.73 | |
pCMV-PRPF18 full-length | |
100 μL | |
Human |
Western Blot | |
BC000794 | |
6.8 | |
Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-PRPF18 antibody (H00008559-B01) by western blotting | |
1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- 100UL PRPF18 293T Cell Transient Overexpression Ly
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Mercaptoethanol