Learn More
Hamilton™ PRP-3, résine en vrac de 12 à 20 μm
Colonne en phase inverse optimisée pour la séparation des macromolécules telles que l’ADN, les oligos d’ARN, les protéines, les peptides et la protéomique. Le PRP-3 de Hamilton est une colonne HPLC polymérique en phase inverse conçue pour la purification et l’isolement des protéines et des peptides avec une très bonne récupération (> 90 %).
Marque: Hamilton™ 79702
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Fiche technique
Mode de séparation | En phase inversée |
---|---|
Phase stationnaire | PRP-3 |
Forme | Résine en vrac |
Granulométrie | 12-20 µm |
Type du matériau de remplissage | PSDVB |
Porosité | 300 Å |
Pression maximale | 5 000 psi |
Restauration | Exécuter un gradient de 100 % d’eau à 100 % d’acétonitrile (répéter trois fois) |
UOM | par gramme |
Spécification
12 à 20 μm | |
Résine en vrac |