Learn More
Hamilton™ Résine en vrac en phase inverse PRP-1, 10 μm
Les colonnes PRP-1 possèdent des qualités inhérentes de séparation en phase inverse qui suppriment la contrainte d’un revêtement en phase stationnaire. L’hydrolyse du revêtement en phase stationnaire est souvent le facteur limitant de la durée de vie de la colonne : le manque de revêtement sur la résine PRP-1 prolonge la longévité de la colonne. Le PRP-1 affiche aussi une récupération exceptionnelle des échantillons (≥ 95 %).
Marque: Hamilton™ 79580
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Fiche technique
Mode de séparation | En phase inversée |
---|---|
Phase stationnaire | PRP-1 |
Forme | Résine en vrac |
Granulométrie | 10 µm |
Classification USP | USP L21 |
Type du matériau de remplissage | PSDVB |
Porosité | 100 Å |
Pression maximale | 5 000 psi |
Restauration | Exécuter un gradient de 100 % d’eau à 100 % d’acétonitrile (répéter trois fois) |
UOM | par gramme |
Spécification
10 μm | |
100 Å | |
PRP-1 | |
PSDVB |