Learn More
Macherey-Nagel™ Résine Protino™ Ni-TED
Purification des protéines marquées à la polyhistidine
Marque:  Macherey-Nagel™ 745200.600
Code produit. 11922192
  • 4725.00€ / 600g
Expédition estimée: 06-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Protino™ NI-TED, l'alternative parfaite pour la purification de protéines His-tag
  • Groupe chélateur TED, un site de liaison protéique
  • Grande stabilité face aux agents réducteurs/chélateurs
  • Faible lixiviation des métaux
  • Grande pureté protéique
  • Spécificité de liaison élevée, diminution des liaisons non spécifiques avec des protéines contaminantes par rapport à d’autres matrices IMAC courantes
  • Résine sèche, stockage à température ambiante
    Colonnes conditionnées Protino™ NI-TED
  • Colonnes pré-conditionnées prêtes à l’emploi remplies de résine sèche Protino™ Ni-TED
  • Tampons inclus
    Résine Protino™ NI-TED
  • Matrice sèche en vrac
  • La matrice de silice à support rigide, compatible haute pression et haut débit, ne rétrécit pas – flexibilité maximale
  • Procédure de traitement par lots, chromatographie sur colonne d’écoulement par gravité, applications FPLC™
  • Colonnes vides Protino™ disponibles pour une utilisation avec la résine Protino™ Ni-TED
  • Plaques réceptrices vides à 96 puits disponibles pour une utilisation avec la résine Protino™ Ni-TED
Pour la purification des protéines marquées à la polyhistidine, la liaison par lots, la chromatographie sur colonne d’écoulement par gravité, les applications MPLC/FPLC™.
Spécification
Spécification
5 mg/ml
Résine commerciale de silice sèche
Température ambiante
1 de chaque
Résine
10 mg/g
Silice macroporeuse
145 psi
Purification des protéines marquées à la polyhistidine
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1