Learn More
Macherey-Nagel™ Kit Protino™ Ni-TED-IDA 1000
Pour la purification des protéines marquées à la polyhistidine
Marque: Macherey-Nagel™ 745160.50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Protino™ Ni-IDA, l’alternative parfaite pour des rendements plus élevés de protéines His-tag- Groupe chélateur IDA, trois sites de liaison protéique
- Rendement/récupération des protéines élevés, même à partir d’échantillons dilués
- Forte concentration protéique
- Spécificité de liaison élevée, diminution des liaisons non spécifiques avec des protéines contaminantes par rapport à d’autres matrices IMAC courantes
- Résine sèche, stockage à température ambiante
- Colonnes pré-conditionnées prêtes à l’emploi remplies de résine sèche Protino™ Ni-IDA
- Tampons non inclus
- Matrice sèche en vrac
- La matrice de silice à support rigide, compatible haute pression et haut débit, ne rétrécit pas et ne gonfle pas – flexibilité maximale
- Procédure de traitement par lots, chromatographie sur colonne d’écoulement par gravité, applications FPLC™
- Colonnes vides Protino™ disponibles pour une utilisation avec la résine Protino™ Ni-IDA
- Plaques réceptrices vides à 96 puits disponibles pour une utilisation avec la résine Protino™ Ni-IDA
- Plaques à 96 puits pré-conditionnées prêtes à l’emploi remplies de résine sèche Protino™ Ni-IDA
- Tampons inclusPour la purification de protéines marquées à la polyhistidine, la liaison par lots, la chromatographie sur colonne d’écoulement par gravité, les applications MPLC/FPLC™.
Spécification
500 μl | |
Série | |
Silice macroporeuse | |
Kit Protino Ni-TED | |
50 réactions |
5 mg | |
Tampons | |
Pour la purification des protéines marquées à la polyhistidine | |
IDA (acide iminodiacétique) |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Protino Ni-IDA 1000 packed columns (50)
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
- H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: imidazole, monosodium phosphate