Learn More
Macherey-Nagel Bioanalysis™ Protino™ Ni-NTA Agarose
The method of choice for His-tag protein purification.
Marque: Macherey-Nagel Bioanalysis™ 745400.500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Permet une purification rapide et pratique des protéines marquées à la polyhistidine recombinante par chromatographie d’affinité sur ions métalliques immobilisés (IMAC).
- Les protéines de tout système d’expression peuvent être purifiées en conditions natives ou dénaturantes.
- La liaison des protéines est basée sur l’interaction entre le marqueur, la polyhistidine, de la protéine recombinante et les ions Ni2+ immobilisés.
- Se compose de l’acide nitrilotriacétique (NTA), ligand chélateur immobilisé sur des microbilles d’agarose réticulé à 6 % qui conviennent à la liaison par lots, à l’écoulement par gravité et aux colonnes FPLC™.
- La résine est préchargée d’ions Ni2+ et donc prête à l’emploi.
- Technologie : Chromatographie d’affinité sur ions métalliques immobilisés
- Liaison par lots, chromatographie sur colonne à écoulement par gravité, applications MPLC/FPLC
- Matrice : Agarose (réticulé) à 6 % sur billes, préchargé de Ni2+
- Taille des microbilles : 45 à 165 μm
Spécification
< 50 mg/ml d’agarose stable | |
4°C à 8°C | |
Purification de protéines marquées par His | |
Solution protéique |
Suspension aqueuse | |
500 ml | |
Protéine | |
NTA (acide nitrilotriacétique) |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol (diluted < 20 %) (denatured with1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU), resin suspension with Ni in