Learn More
Macherey Nagel Bioanalysis™ Colonnes GST/4B Protino™
Le meilleur choix pour une purification de protéines GST-tag rentable dans les colonnes FPCL prêtes à l’emploi de 5 ml
Marque:  Macherey Nagel Bioanalysis™ 745515.1
Code produit. 11932562
  • 211.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Macherey-Nagel 5 ml
Spécification
Spécification
4°C à 8°C
90 μm
Purification de protéines GST-tag
Colonnes FPLC
Protein solution
1 pièce
Protéine
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol (diluted < 20 %) (denatured with1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU)