Learn More
Labconco™ Systèmes de concentrations Proteomic CentriVap™
Concentre plusieurs échantillons de petite taille thermosensibles
18070.00€
Spécification
Matériau du bouchon | Verre |
---|---|
Comprend | Rotor d’ADN (microtubes à centrifuger jusqu’à 60 x 1,5 ml et 72 x 0,5 ml), tubulure à vide, 6 pinces, concentrateur réfrigéré avec couvercle en verre, piège à froid |
Matériau | Aluminium revêtu d’époxy |
Type de pompe | Diaphragme ou palette rotative |
Type | Paillasse |
Code produit | Marque | Ampérage | Alimentation électrique | Fréquence | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Ampérage | Alimentation électrique | Fréquence | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12653105
|
Labconco™
7989601 |
8 A | 230 V/50 Hz | 50 Hz | 230 V |
18070.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
Concentre plusieurs échantillons de petite taille thermosensibles
Concentrateur sous vide :
- Utilise la force centrifuge, le vide et une température contrôlée de -4°C jusqu’à +100°C
- Capteur qui relève la température interne de la chambre
- Port de vide avec raccord à déconnexion rapide pour les tubes de 0,25 po de dia
- Dispose d’un système d’arrêt rapide, d’un panneau de commande et d’un couvercle en verre
- Le rotor pour concentrateur d’ADN peut accueillir jusqu’à 60 microtubes à centrifuger de 1,5 ml et 72 microtubes à centrifuger de 0,5 ml
- Système de réfrigération sans CFC / HCFC avec compresseur de 1 / 3 hp
- Atteint -50°C (-58° F) pour la récupération des solvants et pour protéger la pompe à vide en piégeant l’humidité, les vapeurs et les fumées corrosives lorsqu’elles s’évaporent des échantillons
- Graphique de température qui s’allume en vert lorsque la bobine du collecteur atteint une température de fonctionnement de -40°C
- Collecteur en acier inox de 4 litres
- Couvercle acrylique avec deux raccords à déconnexion rapide
Certifications
Marquage CE (modèle 230 V 50 Hz)
Compliance
Certification ETL (modèle 115 V)
Spécification
Verre | |
Aluminium revêtu d’époxy | |
Paillasse | |
87 kg |
Rotor d’ADN (microtubes à centrifuger jusqu’à 60 x 1,5 ml et 72 x 0,5 ml), tubulure à vide, 6 pinces, concentrateur réfrigéré avec couvercle en verre, piège à froid | |
Diaphragme ou palette rotative | |
193 lb |