Learn More
Macherey-Nagel™ Protéinase K
Livré avec une solution de stabilisation pour une meilleure stabilité. La protéinase K de Macherey-Nagel™ est la protéinase K lyophilisée fournie dans des flacons prémesurés pour faciliter la préparation de la solution mère en 20 mg/ml. Elle peut être utilisée avec les kits NucleoSpin™ et NucleoBond™.
Marque: Macherey-Nagel™ 740506
Description
La protéinase K est nécessaire pour l’isolement de l’ADN ou l’isolement simultané de l’ARN / ADN pour les virus d’ADN (p. ex. : VHB) qui sont plus difficiles à lyser. Le traitement par protéinase K est également recommandé pour l’isolement de l’ARN viral lorsque des échantillons visqueux doivent être traités (p. ex. : échantillons de sputum).
- Livré avec une solution de stabilisation pour permettre le stockage jusqu’à six mois à −20°C
- L’activité protéinase n’est pas réduite lorsqu’elle est dissoute dans le tampon comparé à lorsqu’elle est dissoute dans l’eau
- Le matériel lyophilisé est fourni dans des flacons mesurés avec précision, auxquels la solution tampon est ajoutée pour préparer la solution mère de 20 mg/ml
- Utilisation conseillée avec le kit de virus d’ARN NucleoSpin™ F et d’autres kits NucleoSpin™ et NucleoBond™, ainsi qu’à une utilisation dans la plupart des autres applications
Spécification
20 mg/mL | |
Solution tampon | |
Kits de NucleoSpin™ et de NucleoBond™ | |
Flacon | |
Tritirachium album | |
Protéinase K |
Blanc | |
Isolement d’ARN et d’ADN viraux, y compris : VHC, VHB, VHA, VIH, VSV, HPV, VZV, EBV, parvovirus B19, H5N1 | |
Tampon PB protéinase de 8 ml | |
Protéinase et tampon, séparément : température ambiante (18–25°C) pendant au moins 1 an Solution mère préparée : −20°C pour une durée maximale de 6 mois |
|
100 mg (2 x 50 mg) | |
Lyophilisé |
Sécurité et traitement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .