Learn More
Invitrogen™ Cocktail inhibiteur du transport de protéines eBioscience™ (500X)
Convient pour une utilisation dans les dosages pour lesquels la prévention du transport des protéines vers l’espace extracellulaire est souhaitée.
Marque: Invitrogen™ 00-4980-03
118.75 EUR valable jusqu'au 2025-02-21
Utilisez le code promo "24115" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Un cocktail de bréfeldine A et de monensine
- Convient pour une utilisation dans les dosages pour lesquels la prévention du transport des protéines vers l’espace extracellulaire est souhaitée
- Il a été spécifiquement formulé pour une utilisation comme contrôle négatif pour le cocktail de stimulation cellulaire (plus inhibiteurs de transport de protéines) (500X)
- L’addition de ce cocktail aux cellules en culture inhibe la voie de sécrétion/transport des protéines intracellulaires, ce qui entraîne l’accumulation de protéines sécrétées dans le lumen du réticulum endoplasmique et dans l’appareil de Golgi
- Cette accumulation peut alors être détectée par coloration intracellulaire et analyse cytométrique en flux ou transfert Western
Spécification
eBioscience™ | |
Cocktail inhibiteur du transport des protéines | |
4 x 100 μl |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Usage exclusivement réservé à la recherche
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu