Learn More
Invitrogen™ Cocktail inhibiteur du transport de protéines eBioscience™ (500X)
Convient pour une utilisation dans les dosages pour lesquels la prévention du transport des protéines vers l’espace extracellulaire est souhaitée.
Marque: Invitrogen™ 00-4980-93
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Un cocktail de bréfeldine A et de monensine
- Convient pour une utilisation dans les dosages pour lesquels la prévention du transport des protéines vers l’espace extracellulaire est souhaitée
- Il a été spécifiquement formulé pour une utilisation comme contrôle négatif pour le cocktail de stimulation cellulaire (plus inhibiteurs de transport de protéines) (500X)
- L’addition de ce cocktail aux cellules en culture inhibe la voie de sécrétion/transport des protéines intracellulaires, ce qui entraîne l’accumulation de protéines sécrétées dans le lumen du réticulum endoplasmique et dans l’appareil de Golgi
- Cette accumulation peut alors être détectée par coloration intracellulaire et analyse cytométrique en flux ou transfert Western
Spécification
eBioscience™ | |
Cocktail inhibiteur du transport des protéines | |
100 μlitres |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Protein Transport Inhibitor
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol
Usage exclusivement réservé à la recherche