Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibiteur de protéine kinase
128.00€ - 454.00€
Identifiants chimiques
CAS | 97161-97-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C27H21N3O5 |
Synonyme | K252a |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15424239
|
Thermo Scientific Chemicals
J61687.M¬ |
1 mg |
128.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15414239
|
Thermo Scientific Chemicals
J61687.#0 |
5 mg |
454.00€
5mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
97161-97-2 | |
C27H21N3O5 | |
K252a |
Spécification
Blanc cassé | |
Inhibiteur de la protéine kinase A | |
C27H21N3O5 | |
K252a | |
KOZFSFOOLUUIGY-UHFFFAOYNA-N | |
methyl 16-hydroxy-15-methyl-3-oxo-28-oxa-4,14,19-triazaoctacyclo[12.11.2.1¹⁵,¹⁸.0²,⁶.0⁷,²⁷.0⁸,¹³.0¹⁹,²⁶.0²⁰,²⁵]octacosa-1(26),2(6),7(27),8(13),9,11,20,22,24-nonaene-16-carboxylate |
-30°C à -10°C | |
97161-97-2 | |
467,47 | |
Poudre | |
COC(=O)C1(O)CC2OC1(C)N1C3=C(C=CC=C3)C3=C1C1=C(C4=CC=CC=C4N21)C1=C3CNC1=O | |
467.48 |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Stockage à -20°C
RUO – Research Use Only