Learn More
Cytiva Milieux protéine G Sepharose™ 4 à débit rapide
Traitement rapide de grands volumes, récupérations de 70 à 90 %. Le milieu à débit rapide Cytiva Protein G Sepharose™ 4 est une protéine G recombinante couplée à la Sepharose 4 à débit rapide.
716.00€ - 4842.00€
Spécification
Concentration de ligand | 2 mg protéine G/ml de milieu |
---|---|
Matrice | 4°% d’agarose réticulé |
Granulométrie | 90 μm |
pH | 3 à 9 |
Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11524935
|
Cytiva
17-0618-01 |
5 mL |
716.00€
5mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11534935
|
Cytiva
17-0618-02 |
25 ml |
2686.00€
25mL |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11544935
|
Cytiva
17-0618-05 |
200 mL |
4842.00€
200mL |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Spécificités de liaison qui complètent le milieu Protein A
- Lie un large éventail d’espèces et de sous-classes d’IgG
- Milieu à haute capacité, > 20 mg d’IgG humaine/ml ; débit élevé
- L’accessoire multipoints minimise les fuites de ligand
- Utilisé dans une variété d’applications de diagnostic et de recherche
Spécification
2 mg protéine G/ml de milieu | |
90 μm | |
2°C à 8°C | |
Protéine G recombinante dépourvue de région de liaison de l’albumine |
4°% d’agarose réticulé | |
3 à 9 | |
Utilisé dans une variété d’applications de diagnostic et de recherche |