Learn More
Cytiva Protéine G Mag Sepharosetrade; Xtra
Capacité de liaison élevée, milieu de 27 mg d’IgG humaine/ml, pour une capture efficace des anticorps avec un rendement et une pureté élevés
121.17€ - 291.00€
Spécification
Type de microbilles | Microbilles magnétiques de protéine G Mag Sepharose Xtra |
---|---|
Capacité de liaison | 27 mg de gel d’IgG humaine/ml |
Matrice | Particules d’agarose paramagnétiques, sphériques et fortement réticulées |
Contenu et stockage | 4°C à 8°C |
À utiliser avec (application) | Pour la purification et la sélection rapides et à petite échelle d’anticorps monoclonaux et polyclonaux à partir de surnageants sériques et cellulaires |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11545664
|
Cytiva
28-9670-66 |
2 x 1 ml |
121.17€
2 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11555664
|
Cytiva
28-9670-70 |
5 x 1 ml |
291.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
pulliMicrobilles non adhérentes/liliMatrice : particules d’agarose paramagnétiques, sphériques et fortement réticulées/liliLigand : Protéine G/liliCouleur : noir/liliTempérature de fonctionnement : température ambiante/liliPeuvent être utilisées sans détergents/liliPour la purification et la sélection rapides et à petite échelle d’anticorps monoclonaux et polyclonaux à partir de sérum et de surnageants cellulaires/liliDisponibles en boîtes de 2 x 1 ml et 5 x 1 ml/li/ul/pSpécification
Microbilles magnétiques de protéine G Mag Sepharose Xtra | |
Particules d’agarose paramagnétiques, sphériques et fortement réticulées | |
Pour la purification et la sélection rapides et à petite échelle d’anticorps monoclonaux et polyclonaux à partir de surnageants sériques et cellulaires |
27 mg de gel d’IgG humaine/ml | |
4°C à 8°C | |
Protéine G |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Protein G Mag Sepharose Xtra, 2 x 1 ml
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 66.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.