Learn More
Cytiva Milieux protéine A Sepharose™ CL-4B
Pour la purification et le fractionnement de l’immunoglobuline. Le milieu Cytiva Protein A Sepharose™ CL-4B est également bien adapté à l’immunoprécipitation.
Marque:  Cytiva 17-0963-03
Code produit. 11564955
  • 2547.00€ / 25mL
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
pulliForte liaison à la région Fc de l’IgG/liliConvient à la purification d’anticorps polyclonaux/liliHaute capacité : 20 mg/ml d’IgG humaine/liliNettoyage en circuit fermé pour la stabilité du pH (CIP) : 2 à 10/lilistable dans les tampons aqueux couramment utilisés, guanidine-HCl 6 M, urée 8 M/li/ul/p
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
20°mg d’IgG humaine/ml
4°% d’agarose réticulé
2 à 10
2°C à 8°C
Protéine A native
3 mg protéine A/ml de milieu
90 μm
25 ml
Pour la purification et le fractionnement de l’immunoglobuline. Convient aux procédures d’immunoprécipitation.
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Protein A Sepharose CL-4B, 25 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol