Learn More
Cytiva Milieux protéine A Sepharose™ CL-4B
Pour la purification et le fractionnement de l’immunoglobuline. Le milieu Cytiva Protein A Sepharose™ CL-4B est également bien adapté à l’immunoprécipitation.
Marque: Cytiva 17-0963-02
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
pulliForte liaison à la région Fc de l’IgG/liliConvient à la purification d’anticorps polyclonaux/liliHaute capacité : 20 mg/ml d’IgG humaine/liliNettoyage en circuit fermé pour la stabilité du pH (CIP) : 2 à 10/lilistable dans les tampons aqueux couramment utilisés, guanidine-HCl 6 M, urée 8 M/li/ul/pSpécification
20°mg d’IgG humaine/ml | |
4°% d’agarose réticulé | |
2 à 10 | |
2°C à 8°C | |
Protéine A native |
3 mg protéine A/ml de milieu | |
90 μm | |
500 mL | |
Pour la purification et le fractionnement de l’immunoglobuline. Convient aux procédures d’immunoprécipitation. |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Protein A Sepharose CL-4B, 500 ml
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol