Learn More
Novex™ Protein A
Protéine A
Marque: Novex™ 101006
252.67 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
Protéine A purifiée à partir de Staphylococcus aureus. Poudre lyophilisée sans sel ; aucun conservateur ajouté. Le poids moléculaire est d’environ 42 kD.Spécification
Conserver au congélateur (-5 à -30 °C). | |
Glace humide | |
Non conjugué(e) | |
Protéine A |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.